Anhydride tétrachlorophtalique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 117-08-8
Molecular Formula: C8Cl4O3
Formula Weight: 285.90
Flash Point: 362°(683°F)
Odour: Weak
Boiling Point: 349-354°
Beilstein Reference: 211560
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005920
Formule:
C₈Cl₄O₃ Point d'ébullition: 349…354 °C Point de fusion: 254…258 °C Densité: 1,52 g/cm³ (275 °C) Point éclair: 362 °C (683 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005920 Numéro CAS: 117-08-8 EINECS: 204-171-4 ADR: 9,III |