Imprimer
2,4,5-Triphénylimidazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4,5-Triphényl-1H-imidazole
A17291.09 A17291.18 A17291.30
A17291.09EA 49.4 EUR
A17291.09 A17291.18 A17291.30
2,4,5-Triphénylimidazole ≥97%
2,4,5-Triphénylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 484-47-9 Molecular Formula: C21H16N2 Formula Weight: 296.38 Melting Point: 274-278° Beilstein Reference: 236652
Formule: C₂₁H₁₆N₂
Point d'ébullition: 509 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 274…278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005187
Numéro CAS: 484-47-9
EINECS: 207-606-6