(±)-Alcool tétrahydrofurfurylique 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(±)-THFA, (±)-Tétrahydro-2-furylméthanol
Purity: 98%
CAS No.: 97-99-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point:
Formule:
C₅H₁₀O₂ Poids moléculaire: 102.13 g/mol Point d'ébullition: 178 °C Point de fusion: < –80 °C Densité: 1.053 Point éclair: 75 °C (167 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005372 Numéro CAS: 97-99-4 EINECS: 202-625-6 Indice Merck: 12,09353 |