Imprimer
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Trifluorméthyl)benzonitrile, m-(Trifluorométhyl)benzonitrile
A17029.06 A17029.14 A17029.22
A17029.06EA 28.7 EUR
A17029.06 A17029.14 A17029.22
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile ≥98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile
Purity: 98% CAS No.: 368-77-4 Molecular Formula: C8H4F3N Formula Weight: 171.12 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4590 Melting Point: 14-18° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 1868102 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001807
Formule: C₈H₄F₃N
Poids moléculaire: 171.12 g/mol
Point d'ébullition: 188…190 °C
Point de fusion: 14…18 °C
Densité: 1.280
Point éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001807
Numéro CAS: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
UN: 3276
ADR: 6.1 III