Bromure de benzyltriméthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Benzyltriméthylammonium bromure
Purity: 98+%
CAS No.: 5350-41-4
Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)3Br
Formula Weight: 230.15
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 3917251
Formule:
C₁₀H₁₆BrN Point de fusion: 228…232 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011780 Numéro CAS: 5350-41-4 EINECS: 226-320-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...