Imprimer
4,4'-Oxydianiline 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Aminophényl éther
A16815.22 A16815.18 A16815.36
A16815.22EA 74.6 EUR
A16815.22 A16815.18 A16815.36
4,4'-Oxydianiline 98%
4,4'-Oxydianiline
Purity: 98% CAS No.: 101-80-4 Molecular Formula: C12H12N2O Formula Weight: 200.24 Flash Point: 218°(424°F) Melting Point: 189-192° Boiling Point: 190°/0.1mm Beilstein Reference: 475735 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007863
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 190 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 189…192 °C
Point éclair: 218 °C (424 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007863
Numéro CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
ADR: 9,III