Imprimer
1,3-Dibutyl-2-thiourée ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16783.0B A16783.18 A16783.30
A16783.0BEA 199 EUR
A16783.0B A16783.18 A16783.30
1,3-Dibutyl-2-thiourée ≥98%
1,3-Dibutyl-2-thiourée
Purity: 98% CAS No.: 109-46-6 Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCSNH(CH2)3CH3 Formula Weight: 188.34 Odour: Odourless Melting Point: 64-67° Beilstein Reference: 507434 MDL No.: MFCD00004926
Formule: H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004926
Numéro CAS: 109-46-6
EINECS: 203-674-6