Imprimer
Ether monobutylique du diéthylèneglycol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol
A16068.AU A16068.0J
A16068.AUEA 42.2 EUR
A16068.AU A16068.0J
Ether monobutylique du diéthylèneglycol ≥99%
Ether monobutylique du diéthylèneglycol
Purity: 99% CAS No.: 112-34-5 Molecular Formula: C8H18O3 Formula Weight: 162.23 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4320 Odour: schwach, mild Melting Point: -68° Boiling Point: 230-232° Merck Reference: 14,1557 MDL No.: MFCD00002881
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 230…232 °C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0,967
Point éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002881
Numéro CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Indice Merck: 14,1557