Octyle hydroxy-4 benzoate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 1219-38-1
Molecular Formula: C15H22O3
Formula Weight: 250.34
Melting Point: 50-53°
MDL No.: MFCD00016482
Formule:
C₁₅H₂₂O₃ Point de fusion: 50…53 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016482 Numéro CAS: 1219-38-1 EINECS: 214-943-2 |