Imprimer
5-Méthyluracile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A15879.14 A15879.22 A15879.36
A15879.14EA 72.2 EUR
A15879.14 A15879.22 A15879.36
5-Méthyluracile 97%
5-Méthyluracile
Purity: 97% CAS No.: 65-71-4 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.12 Melting Point: 316-317° Beilstein Reference: 607626 Merck Reference: 14,9398 MDL No.: MFCD00006026
Formule: C₅H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 389 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 316…317 °C
Densité: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006026
Numéro CAS: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Indice Merck: 14,9398