Imprimer
Anhydride 3-nitrophtalique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15857.14 A15857.22
A15857.14EA 101 EUR
A15857.14 A15857.22
Anhydride 3-nitrophtalique ≥97%
Anhydride 3-nitrophtalique
Purity: 97% CAS No.: 641-70-3 Molecular Formula: C8H3NO5 Formula Weight: 193.11 Melting Point: 161-166° Beilstein Reference: 179963
Formule: C₈H₃NO₅
Point de fusion: 161…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005921
Numéro CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6