Chloroacétate de tert-butyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 107-59-5
Molecular Formula: C6H11ClO2
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Ester-like
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 1753006
Merck Reference: 14,1563
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00000930
Formule:
C₆H₁₁ClO₂ Point d'ébullition: 155 °C Densité: 1,053 Point éclair: 46 °C (115 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000930 Numéro CAS: 107-59-5 EINECS: 203-506-1 UN: 2929 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,1563 |