2-Éthyl-4-méthylimidazole 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Éthyl-4-méthyl-1H-imidazole
Purity: 96%
CAS No.: 931-36-2
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5 00
Melting Point: 45-49°
Boiling Point: 292-295°
Beilstein Reference: 1711
MDL No.: MFCD00005193
Formule:
C₆H₁₀N₂ Point d'ébullition: 292…295 °C Point de fusion: 45…49 °C Densité: 0,973 Point éclair: 137 °C (278 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005193 Numéro CAS: 931-36-2 EINECS: 213-234-5 |