Imprimer
Acide o-tolylacétique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (2-méthylphényl)acétique
A15783.06 A15783.14 A15783.22
A15783.06EA 33.8 EUR
A15783.06 A15783.14 A15783.22
Acide o-tolylacétique ≥99%
Acide o-tolylacétique
Purity: 99% CAS No.: 644-36-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 86-90° Beilstein Reference: 1936952
Formule: (C₆H₄CH₃)CH₂COOH
Poids moléculaire: 150.18 g/mol
Point d'ébullition: 283
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004328
Numéro CAS: 644-36-0
EINECS: 211-416-9