Octadécyltrichlorosilane 95% cont. 5-10% branched isomers
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 95%
CAS No.: 112-04-9
Molecular Formula: C18H37Cl3Si
Formula Weight: 387.94
Flash Point: 189°(372°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Pungent
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 160-162°/3mm
Beilstein Reference: 1778847
UN No.: 1800
MDL No.: MFCD00000484
Formule:
C₁₈H₃₇Cl₃Si Point d'ébullition: 160…162 °C (3 mmHg) Point de fusion: ∼ 20 °C Densité: 0,984 Point éclair: 189 °C (372 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000484 Numéro CAS: 112-04-9 EINECS: 203-930-7 UN: 1800 ADR: 8,II |