Imprimer
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium nitroprussiate dihydraté, Pentacyanonitrosylferrate de disodium dihydraté
A15656.14 A15656.18 A15656.30
A15656.14EA 35.1 EUR
A15656.14 A15656.18 A15656.30
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté ≥98%
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté
Purity: 98+% CAS No.: 13755-38-9 Molecular Formula: C5FeN6Na2O.2H2O Formula Weight: 297.95 (261.92anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,8649 MDL No.: MFCD00149192
Formule: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Poids moléculaire: 297.95 g/mol
Densité: 1.72
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149192
Numéro CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,08722