Imprimer
Iodure de (méthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyltriphenylphosphonium iodide
A15644.14 A15644.22 A15644.36
A15644.14EA 74.6 EUR
A15644.14 A15644.22 A15644.36
Iodure de (méthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Iodure de (méthyl)triphénylphosphonium
Purity: 98% CAS No.: 2065-66-9 Molecular Formula: CH3P(C6H5)3I Formula Weight: 404.23 Odour: Odourless Melting Point: 185-188° UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00066175
Formule: C₁₉H₁₈IP
Poids moléculaire: 404.23 g/mol
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066175
Numéro CAS: 2065-66-9
EINECS: 218-178-5
UN: 3464
ADR: 6.1 III