Imprimer
Uracile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A15570.0B A15570.18 A15570.30
A15570.0BEA 734 EUR
A15570.0B A15570.18 A15570.30
Uracile ≥99%
Uracile
Purity: 99+% CAS No.: 66-22-8 Molecular Formula: C4H4N2O2 Formula Weight: 112.09 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 330° Beilstein Reference: 606623 Merck Reference: 14,9850 MDL No.: MFCD00006016
Formule: C₄H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 379 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 330 °C
Densité: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006016
Numéro CAS: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Indice Merck: 14,9850