Imprimer
Crotonate de méthyle (tous les trans) 96% (par GC), liquide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester
A15363.22 A15363.36
A15363.22EA 45.1 EUR
A15363.22 A15363.36
Crotonate de méthyle (tous les trans) 96% (par GC), liquide
Crotonate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 623-43-8 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 4°(40°F) Refractive Index: 1.4245 Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 1720292 Merck Reference: 14,2597 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009287
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 118…120 °C
Densité: 0,944
Point éclair: 4 °C (40 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009287
Numéro CAS: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,2597