Imprimer
1-(4-Iodophényl)pyrrole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A15305.03 A15305.06
A15305.03EA 52.4 EUR
A15305.03 A15305.06
1-(4-Iodophényl)pyrrole ≥97%
1-(4-Iodophényl)pyrrole
Purity: 97% CAS No.: 92636-36-7 Molecular Formula: C10H8IN Formula Weight: 269.09 Melting Point: 128-133° Beilstein Reference: 7915717
Formule: C₁₀H₈IN
Point de fusion: 128…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052399
Numéro CAS: 92636-36-7