Imprimer
Acide p-tolylacétique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (4-méthylphényl)acétique
A15129.06 A15129.14 A15129.22
A15129.06EA 29.9 EUR
A15129.06 A15129.14 A15129.22
Acide p-tolylacétique ≥99%
Acide p-tolylacétique
Purity: 99% CAS No.: 622-47-9 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 90-93° Boiling Point: 265-267° MDL No.: MFCD00004353
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Poids moléculaire: 150.18 g/mol
Point d'ébullition: 265…267 °C
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004353
Numéro CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7