Imprimer
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile
A15056.14 A15056.22
A15056.14EA 31.9 EUR
A15056.14 A15056.22
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile ≥98%
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile
Purity: 98% CAS No.: 104-47-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Flash Point: 117°(242°F) Refractive Index: 1.5300 Melting Point: 8° Boiling Point: 285-287° Beilstein Reference: 509162 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001919
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 285…287 °C
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1,085
Point éclair: 117 °C (242 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001919
Numéro CAS: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III