Imprimer
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Trifluorméthyl)benzonitrile, o-(Trifluorométhyl)benzonitrile
A14951.06 A14951.09
A14951.06EA 49.8 EUR
A14951.06 A14951.09
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile ≥97%
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile
Purity: 97% CAS No.: 447-60-9 Molecular Formula: C8H4F3N Formula Weight: 171.12 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4632 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 2048152 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001791
Formule: C₈H₄F₃N
Point d'ébullition: 204…206 °C
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 1,294
Point éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001791
Numéro CAS: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III