Bromoacétate de tert-butyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bromoacetic tert-butyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 5292-43-3
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4450
Odour: Pungent
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 1753010
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000188
Formule:
BrCH₂COOC(CH₃)₂ Point d'ébullition: 175 °C Densité: 1,330 Point éclair: 49 °C (120 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000188 Numéro CAS: 5292-43-3 EINECS: 226-133-6 ADR: 3,III |