4-Benzyloxyphénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 103-16-2
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 1958305
Merck Reference: 14,6248
MDL No.: MFCD00002333
Formule:
C₁₃H₁₂O₂ Point d'ébullition: 328 °C (1013 hPa) Point de fusion: 118…122 °C Densité: 1,260 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002333 Numéro CAS: 103-16-2 EINECS: 203-083-3 Indice Merck: 14,6248 |