Imprimer
2-Bromothiazole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14838.09 A14838.14 A14838.18
A14838.09EA 51.3 EUR
A14838.09 A14838.14 A14838.18
2-Bromothiazole ≥99%
2-Bromothiazole
Purity: 99% CAS No.: 3034-53-5 Molecular Formula: C3H2BrNS Formula Weight: 164.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5930 Boiling Point: 171° Beilstein Reference: 105724 MDL No.: MFCD00005316
Formule: C₃H₂BrNS
Point d'ébullition: 171 °C
Densité: 1,836
Point éclair: 63 °C (145 °F)
Numéro MDL: MFCD00005316
Numéro CAS: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4