Tris(4-fluorophényl)phosphine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 18437-78-0
Molecular Formula: C18H12F3P
Formula Weight: 316.27
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 919838
Formule:
C₁₈H₁₂F₃P Point de fusion: 78…82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013553 Numéro CAS: 18437-78-0 |