Imprimer
Chloroformiate d'isobutyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chloroformic acid isobutyl ester
A14692.14 A14692.22 A14692.36
A14692.14EA 32.9 EUR
A14692.14 A14692.22 A14692.36
Chloroformiate d'isobutyle ≥98%
Chloroformiate d'isobutyle
Purity: 98% CAS No.: 543-27-1 Molecular Formula: C5H9ClO2 Formula Weight: 136.58 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4060 Melting Point: -80° Boiling Point: 128-129° Beilstein Reference: 956590 Merck Reference: 14,5139 UN No.: 2742 MDL No.: MFCD00000642
Formule: C₅H₉ClO₂
Poids moléculaire: 136.58 g/mol
Point d'ébullition: 128…129 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.048
Point éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000642
Numéro CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,05156