trans-Cinnamaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 14371-10-9
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 131°(268°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.050
Refractive Index: 1.6220
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Yellow
Odour: Characteristic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 1071571
Merck Reference: 14,2297
MDL No.: MFCD00007000
Formule:
C₉H₈O Poids moléculaire: 132.16 g/mol Point d'ébullition: 250…252 °C Point de fusion: –8 °C Densité: 1.050 Point éclair: 131 °C (268 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007000 Numéro CAS: 14371-10-9 Indice Merck: 12,02319 |