Thiophène-3-carbaldéhyde 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 498-62-4
Molecular Formula: C5H4OS
Formula Weight: 112.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 105889
MDL No.: MFCD00005466
Formule:
C₅H₄OS Point d'ébullition: 194…196 °C Point de fusion: –30 °C Densité: 1,28 Point éclair: 64 °C (147 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00005466 Numéro CAS: 498-62-4 EINECS: 207-865-5 |