Imprimer
Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14625.03 A14625.06
A14625.03EA 81.3 EUR
A14625.03 A14625.06
Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle ≥97%
Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle
Purity: 97% CAS No.: 62348-13-4 Molecular Formula: C4H2ClNO2 Formula Weight: 131.52 Refractive Index: 1.4990 Boiling Point: 167-168° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00067868
Formule: C₄H₂ClNO₂
Point d'ébullition: 167…168 °C
Densité: 1,362
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067868
Numéro CAS: 62348-13-4
UN: 3265
ADR: 8,II