Imprimer
4,4'-Diméthoxybenzhydrol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Alcool 4,4'-diméthoxybenzhydrylique
A14604.09 A14604.18
A14604.09EA 38.9 EUR
A14604.09 A14604.18
4,4'-Diméthoxybenzhydrol ≥98%
4,4'-Diméthoxybenzhydrol
Purity: 98+% CAS No.: 728-87-0 Molecular Formula: C15H16O3 Formula Weight: 244.29 Melting Point: 69-71° Beilstein Reference: 748532
Formule: C₁₅H₁₆O₃
Point d'ébullition: 362 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008410
Numéro CAS: 728-87-0
EINECS: 211-975-9