Imprimer
Iodure de triméthyloxosulfonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trimethyloxosulphonium iodide
A14589.14 A14589.22 A14589.36
A14589.14EA 27.3 EUR
A14589.14 A14589.22 A14589.36
Iodure de triméthyloxosulfonium ≥98%
Iodure de triméthyloxosulfonium
Purity: 98+% CAS No.: 1774-47-6 Molecular Formula: (CH3)3SOI Formula Weight: 220.07 Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 3595854
Formule: C₃H₉IOS
Poids moléculaire: 220.07 g/mol
Point de fusion: ∼ 170 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011899
Numéro CAS: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2