Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
Purity: 99%
CAS No.: 501-97-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 126-131°
Beilstein Reference: 2209841
Formule:
C₉H₁₀O₃ Point d'ébullition: 208…210 °C (14 mmHg) Point de fusion: 126…131 °C Densité: 1,336 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002778 Numéro CAS: 501-97-3 EINECS: 207-931-3 |