1-Phénylbutane-1,3-dione ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
Purity: 98+%
CAS No.: 93-91-4
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 55-60°
Boiling Point: 260-262°
MDL No.: MFCD00008786
Formule:
C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃ Point d'ébullition: 260…262 °C Point de fusion: 55…60 °C Densité: 1,090 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008786 Numéro CAS: 93-91-4 EINECS: 202-286-4 |