Imprimer
N-(4-Bromobutyl)phtalimide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
A14517.06 A14517.14 A14517.22
A14517.06EA 70 EUR
A14517.06 A14517.14 A14517.22
N-(4-Bromobutyl)phtalimide ≥98%
N-(4-Bromobutyl)phtalimide
Purity: 98% CAS No.: 5394-18-3 Molecular Formula: C12H12BrNO2 Formula Weight: 282.14 Odour: Odourless Melting Point: 77-81° Boiling Point: 165-170°/1mm Beilstein Reference: 164119 MDL No.: MFCD00005905
Formule: C₁₂H₁₂BrNO₂
Poids moléculaire: 282.14 g/mol
Point d'ébullition: 165…170 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005905
Numéro CAS: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2