Imprimer
(3-Méthoxyphényl)acétonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
A14317.06 A14317.14 A14317.22
A14317.06EA 46.7 EUR
A14317.06 A14317.14 A14317.22
(3-Méthoxyphényl)acétonitrile ≥99%
(3-Méthoxyphényl)acétonitrile
Purity: 99% CAS No.: 19924-43-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5312 Boiling Point: 278-282° Beilstein Reference: 1865539 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001910
Formule: C₉H₉NO
Poids moléculaire: 147.18 g/mol
Point d'ébullition: 278…282 °C
Densité: 1.082
Point éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001910
Numéro CAS: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III