Imprimer
(Chlorométhyl)triméthylsilane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14303.09 A14303.18 A14303.30
A14303.09EA 45.6 EUR
A14303.09 A14303.18 A14303.30
(Chlorométhyl)triméthylsilane ≥98%
(Chlorométhyl)triméthylsilane
Purity: 98% CAS No.: 2344-80-1 Molecular Formula: ClCH2Si(CH3)3 Formula Weight: 122.67 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Odourless Boiling Point: 97-98° Beilstein Reference: 906705 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000878
Formule: ClH₂CSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: 97…98 °C
Densité: 0,886
Point éclair: –2 °C (28 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000878
Numéro CAS: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
ADR: 3,II