3,5-Diméthylbenzyle bromure ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 27129-86-8
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 109-110°/14mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013539
Formule:
C₉H₁₁Br Point d'ébullition: 109…110 °C (14 mmHg) Point de fusion: 36…40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013539 Numéro CAS: 27129-86-8 UN: 3261 ADR: 8,II |