Imprimer
N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-Hydroxyethyl)isoindoline-1,3-dione
A14259.22 A14259.36
A14259.22EA 60.6 EUR
A14259.22 A14259.36
N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide ≥98%
N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide
Purity: 98+% CAS No.: 3891-07-4 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Melting Point: 126-129° Beilstein Reference: 147214
Formule: C₁₀H₉NO₃
Poids moléculaire: 191.19 g/mol
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005903
Numéro CAS: 3891-07-4
EINECS: 223-434-4