Imprimer
5-Chloro-o-anisidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Chloro-2-méthoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine
A14244.22 A14244.36
A14244.22EA 56.8 EUR
A14244.22 A14244.36
5-Chloro-o-anisidine ≥98%
5-Chloro-o-anisidine
Purity: 98% CAS No.: 95-03-4 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Odour: Characteristic Melting Point: 79-84° Boiling Point: 135°/8mm Beilstein Reference: 879161 UN No.: 2233 MDL No.: MFCD00007777
Formule: C₇H₈ClNO
Poids moléculaire: 157.6 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 79…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007777
Numéro CAS: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
UN: 2233
ADR: 6.1 III