Imprimer
4-Fluoro-o-phénylènediamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13977.06 A13977.14 A13977.22
A13977.06EA 89.2 EUR
A13977.06 A13977.14 A13977.22
4-Fluoro-o-phénylènediamine 97%
4-Fluoro-o-phénylènediamine
Purity: 97% CAS No.: 367-31-7 Molecular Formula: C6H7FN2 Formula Weight: 126.13 Melting Point: 91-95° Beilstein Reference: 2081075 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042228
Formule: C₆H₇FN₂
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042228
Numéro CAS: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III