Imprimer
Acide (4-formylphénoxy)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13960.09 A13960.18 A13960.30
A13960.09EA 69.2 EUR
A13960.09 A13960.18 A13960.30
Acide (4-formylphénoxy)acétique ≥98%
Acide (4-formylphénoxy)acétique
Purity: 98% CAS No.: 22042-71-3 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 193-198° Beilstein Reference: 779885
Formule: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 193…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016613
Numéro CAS: 22042-71-3
EINECS: 244-749-3