Imprimer
Isopropyle 4-hydroxy benzoate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxybenzoate d'isopropyle, Isopropylparabene
A13930.06 A13930.09 A13930.18 A13930.30
A13930.06EA 31.7 EUR
A13930.06 A13930.09 A13930.18 A13930.30
Isopropyle 4-hydroxy benzoate ≥98%
Isopropyle 4-hydroxy benzoate
Purity: 98% CAS No.: 4191-73-5 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.21 Melting Point: 84-86° Beilstein Reference: 2641564
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180.2 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016468
Numéro CAS: 4191-73-5
EINECS: 224-069-3