3-Chlorobenzoylacétonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3'-Chloro-2-cyanoacetophenone, (3-Chlorobenzoyl)acetonitrile, 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Purity: 98%
CAS No.: 21667-62-9
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 78-83°
Beilstein Reference: 2414476
Formule:
C₉H₆ClNO Point de fusion: 78…83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00067891 Numéro CAS: 21667-62-9 |