Imprimer
4-(Trichlorosilyl)butyronitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13787.14 A13787.22
A13787.14EA 86 EUR
A13787.14 A13787.22
4-(Trichlorosilyl)butyronitrile ≥98%
4-(Trichlorosilyl)butyronitrile
Purity: 98% CAS No.: 1071-27-8 Molecular Formula: C4H6Cl3NSi Formula Weight: 202.54 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.4630 Odour: Pungent Boiling Point: 237-238° Beilstein Reference: 906924 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00013832
Formule: NCH₂CCH₂CH₂SiCl₃
Point d'ébullition: 237…238 °C
Densité: 1,28
Point éclair: 92 °C (198 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013832
Numéro CAS: 1071-27-8
EINECS: 213-990-6
UN: 2987
ADR: 8,II