Imprimer
Orthoformiate de triéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13587.0D A13587.0F A13587.AE A13587.AP
A13587.0DEA 510 EUR
A13587.0D A13587.0F A13587.AE A13587.AP
Orthoformiate de triéthyle ≥98%
Orthoformiate de triéthyle
Purity: 98% CAS No.: 122-51-0 Molecular Formula: C7H16O3 Formula Weight: 148.20 Flash Point: 30°(86°F) Physical Form: Liquid Density: 0.891 Refractive Index: 1.3910 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Melting Point: -61° Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 605384 Merck Reference: 14,6884 UN No.: 2524 MDL No.: MFCD00009230
Formule: C₇H₁₆O₃
Point d'ébullition: 144…146 °C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,891
Point éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009230
Numéro CAS: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,6884