Acide trans-2-hexénoïque 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
trans-Hex-2-enoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 13419-69-7
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4385
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1720443
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002705
Formule:
C₆H₁₀O₂ Poids moléculaire: 114.14 g/mol Point d'ébullition: 217 °C Point de fusion: 30…35 °C Densité: 0.965 Point éclair: 125 °C (257 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002705 Numéro CAS: 13419-69-7 EINECS: 236-528-5 UN: 3261 ADR: 8 III |