Imprimer
Heptyle hydroxy-4 benzoate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxybenzoate de heptyle, Heptylparabene
A13555.14 A13555.22
A13555.14EA 93.6 EUR
A13555.14 A13555.22
Heptyle hydroxy-4 benzoate ≥98%
Heptyle hydroxy-4 benzoate
Purity: 98% CAS No.: 1085-12-7 Molecular Formula: C14H20O3 Formula Weight: 236.31 Melting Point: 46-49° MDL No.: MFCD00016481
Formule: C₁₄H₂₀O₃
Point de fusion: 46…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016481
Numéro CAS: 1085-12-7
EINECS: 214-115-0