Imprimer
2-Aminobenzothiazole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzothiazole-2-ylamine
A13521.22 A13521.36
A13521.22EA 66.9 EUR
A13521.22 A13521.36
2-Aminobenzothiazole 98%
2-Aminobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 136-95-8 Molecular Formula: C7H6N2S Formula Weight: 150.20 Melting Point: 126-129° Beilstein Reference: 116315 Merck Reference: 14,424 MDL No.: MFCD00005785
Formule: C₇H₆N₂S
Poids moléculaire: 150.2 g/mol
Point d'ébullition: 190…195 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005785
Numéro CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Indice Merck: 13,00423